Learn More
Bromuro de 6-hidroxi-N,N,N-trimetilhexan-1-aminio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-N,N,N-trimethylhexan-1-aminium Bromide |
| CAS | 118843-18-8 |
| Fórmula molecular | C9 H22 N O . Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H22NO.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9-11;/h11H,4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCO |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 6-hidroxihexil(trimetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 240.181 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.088 |