Learn More
6-Hidroxi-N-desmetildimetidene (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-N-demethyldimethidene |
| CAS | 173070-32-1 |
| Fórmula molecular | C19H22N2O |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 2-[2-(Methylamino)ethyl]-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-1H-inden-6-ol, 2-(2-(Methylamino)ethyl)-3-(1-(pyridin-2-yl)ethyl)-1H-inden-6-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O/c1-13(18-5-3-4-9-21-18)19-14(8-10-20-2)11-15-12-16(22)6-7-17(15)19/h3-7,9,12-13,20,22H,8,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | OC1=CC=C(C(C(C)C2=NC=CC=C2)=C(CCNC)C3)C3=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(metilamino)etil]-1-(1-piridin-2-iletil)-3H-inden-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 294.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1732 |