Learn More
6-hidroxi-N,2-dimetilbenzofuran-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-N,2-dimethylbenzofuran-3-carboxamide |
| CAS | 638217-08-0 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-Hydroxy-N,2-dimethyl-3-benzofurancarboxamide, 6-Hydroxy-N-methyl-2-methyl-1-benzofuran-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO3/c1-6-10(11(14)12-2)8-4-3-7(13)5-9(8)15-6/h3-5,13H,1-2H3,(H,12,14) |
| SMILES | CNC(=O)c1c(C)oc2cc(O)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxi-N,2-dimetil-1-benzofuran-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 205.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.074 |