Learn More
6-β -Hidroxi furoato de mometasona, Mikromol™
Descripción
6-β -Hidroxi furoato de mometasona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6beta-Hydroxy Mometasone Furoate |
| CAS | 132160-74-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 6beta-Hydroxy Mometasone Furoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H30 Cl2 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-6,11-dihydroxy-16-methyl-, (6β,11β,16α)-, [(6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-6,11-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate, 6-β-Hydroxy Mometasone Furoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30Cl2O7/c1-14-9-16-17-11-19(31)18-10-15(30)6-7-24(18,2)26(17,29)21(32)12-25(16,3)27(14,22(33)13-28)36-23(34)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,31-32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19-,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | [(6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-cloro-17-(2-cloroacetil)-6,11-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] furan-2-carboxilato |
| Mostrar más |