Learn More
6-hidroximetacualona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy Methaqualone |
| CAS | 5060-51-5 |
| Fórmula molecular | C16 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Hydroxy-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-o-tolyl-6-hydroxy-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-6-hydroxy-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-2-methyl-3-(o-tolyl)-4-quinazolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-5-3-4-6-15(10)18-11(2)17-14-8-7-12(19)9-13(14)16(18)20/h3-9,19H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=Nc2ccc(O)cc2C(=O)N1c3ccccc3C |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxi-2-metil-3-(o-tolil)quinazolin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 266.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1055 |