Learn More
6-Hidroxi Melatonina-d4 (Principal), TRC
Código de producto. 30403903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30403903 10 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30403903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94462710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Melatonin-d4
CAS 69533-61-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13H12D4N2O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-[2-(6-Hydroxy-5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide-d4, 6-Hydroxy-N-acetyl-5-methoxytryptamine-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)/i3D2,4D2
SMILES CC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=CNC2=C1C=C(OC)C(O)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 252.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1412
Porcentaje de pureza >95