Learn More
6-Hidroxi-Etodolac, TRC
Código de producto. 30133859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133859 25 mg 25 miligramos
30135395 5 mg 5 miligramos
30012884 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94232525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101901-06-8
Fórmula molecular C17 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 303.35
Nombre IUPAC 2-(1,8-dietil-6-hidroxi-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético ácido
SMILES CCc1cc(O)cc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-hydroxy Etodolac
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO4/c1-3-10-7-11(19)8-13-12-5-6-22-17(4-2,9-14(20)21)16(12)18-15(10)13/h7-8,18-19H,3-6,9H2,1-2H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1471