Learn More
6'-Hidroxi Doxazosina, TRC
Código de producto. 30396678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396678 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30396678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94176050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6'-Hydroxy Doxazosin
CAS 102932-29-6
Fórmula molecular C23 H25 N5 O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo 6’-Hydroxy Doxazosin
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N5O6/c1-31-17-10-14-15(11-18(17)32-2)25-23(26-21(14)24)28-7-5-27(6-8-28)22(30)20-12-33-19-9-13(29)3-4-16(19)34-20/h3-4,9-11,20,29H,5-8,12H2,1-2H3,(H2,24,25,26)
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5cc(O)ccc5O4
Nombre IUPAC [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)piperazin-1-il]-(6-hidroxi-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-2-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 467.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.1805