Learn More
6-Hidroxibromuro de Dopamina, TRC
Código de producto. 30402041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402041 2.5 mg
30389281 50 mg
30404448 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9417302.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-00-0
Fórmula molecular C8 H11 N O3 . Br H
Peso molecular (g/mol) 250.09
Sinónimo 2,4,5-Trihydroxyphenethylamine Hydrobromide, 5-(2-Aminoethyl)-1,2,4-benzenetriol Hydrobromide, 6-Hydroxydopamine Hydrobromide, Oxidopamine Hydrobromide, Topamine Hydrobromide
Nombre IUPAC 5-(2-aminoetil)benceno-1,2,4-triol; Hidrobromuro
SMILES Br.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Dopamine Hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0001
Porcentaje de pureza >95%