Learn More
6-hidroxidesloratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy Desloratadine |
| CAS | 119410-05-8 |
| Fórmula molecular | C19 H19 Cl N2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-14-3-4-15-16(11-14)17(23)10-13-2-1-7-22-19(13)18(15)12-5-8-21-9-6-12/h1-4,7,11,17,21,23H,5-6,8-10H2 |
| SMILES | OC1Cc2cccnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc14 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-11-piperidin-4-ilideno-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 326.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1186 |