Learn More
6-Hidroxi Clorzoxazona, TRC
Código de producto. 30003756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003756 5 mg 5 miligramos
30004390 50 mg 50 miligramos
30005634 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8251205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1750-45-4
Fórmula molecular C7 H4 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 185.56
Sinónimo 2(3H)-Benzoxazolone, 5-chloro-6-hydroxy-, 2,6-Benzoxazolediol, 5-chloro- (6CI), 2-Benzoxazolinone, 5-chloro-6-hydroxy- (7CI,8CI), 6-Hydroxychloroxazone, 6-Hydroxychlorzoxazone, 6-Hydroxylchlorzoxazone, NSC 24955
Nombre IUPAC 5-cloro-6-hidroxi-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES Oc1cc2OC(=O)Nc2cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Chlorzoxazone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-3-1-4-6(2-5(3)10)12-7(11)9-4/h1-2,10H,(H,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.988
Porcentaje de pureza >95%