Learn More
6-hidroxiclorzoxazona-d2, TRC
Código de producto. 30399553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399553 5 mg 5 miligramos
30392591 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30399553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8251235MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Chlorzoxazone-d2
CAS 1432065-00-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7H2D2ClNO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-Chloro-6-hydroxy-2(3H)-benz-d2-oxazolone, 6-Hydroxychlorzoxazone-d2, NSC 24955-d2
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-3-1-4-6(2-5(3)10)12-7(11)9-4/h1-2,10H,(H,9,11)/i1D,2D
SMILES OC1=C([2H])C2=C(NC(O2)=O)C([2H])=C1Cl
Nombre IUPAC 5-cloro-4,7-dideuterio-6-hidroxi-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 187.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0005
Porcentaje de pureza >95