Learn More
6-Hidroxi Clorzoxazona-13C6, TRC
Código de producto. 30012870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012870 2.5 mg 2.50 miligramo
30010431 0.25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8251222.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475295-90-0
Fórmula molecular C13C6H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 191.52
Sinónimo 5-Chloro-6-hydroxy-2(3H)-benzoxazolone-13C6;
Nombre IUPAC 5-cloro-6-hidroxibenzo[d]oxazol-2(3H)-uno-3a,4,5,6,7,7a-13C6
SMILES O[13C]1=[13CH][13C]2=[13C](NC(O2)=O)[13CH]=[13C]1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Chlorzoxazone-13C6
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-3-1-4-6(2-5(3)10)12-7(11)9-4/h1-2,10H,(H,9,11)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0081