Learn More
6'-Hidroxibuspirona, TRC
Código de producto. 18021840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18021840 5 mg 5 miligramos
18032920 10 mg 10 miligramos
18070410 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18021840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8308005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125481-61-0
Fórmula molecular C21 H31 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 401.5
Sinónimo 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 6-hydroxy-8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, 6-Hydroxy-8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 6-Hydroxybuspirone, 6'-Hydroxybuspirone, BMS 528215, BMY 28674
Nombre IUPAC 10-hidroxi-8-[4-(4-pirimidina-2-ilpiperazina-1-il)butilo]-8-azaspiro[4.5]decano-7,9-dión
SMILES OC1C(=O)N(CCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)C(=O)CC14CCCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Buspirone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31N5O3/c27-17-16-21(6-1-2-7-21)18(28)19(29)26(17)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9,18,28H,1-4,6-7,10-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2427
Porcentaje de pureza >95%