Learn More
6-Hidroxi Buspirona-d8, TRC
Código de producto. 30390713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390713 10 mg
30390251 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30390713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH83080210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189644-16-3
Fórmula molecular C21H23D8N5O3
Peso molecular (g/mol) 409.55
SMILES [2H]C([2H])(N1CCN(CC1)c2ncccn2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C(=O)CC4(CCCC4)C(O)C3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Buspirone-d8
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31N5O3/c27-17-16-21(6-1-2-7-21)18(28)19(29)26(17)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9,18,28H,1-4,6-7,10-16H2/i3D2,4D2,10D2,11D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.2929
Porcentaje de pureza >95%