Learn More
6-Hidroxi Bexaroteno, TRC
Código de producto. 30402870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402870 100 mg 100 miligramos
30394854 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH817500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368451-07-4
Fórmula molecular C24 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 364.48
Sinónimo 4-[1-(5,6,7,8-Tetrahydro-6-hydroxy-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)ethenyl]benzoic Acid
Nombre IUPAC 4-[1-(6-hidroxi-3,5,5,8,8-pentametil-6,7-dihidronaftaleno-2-il)etenilo]ácido benzoico
SMILES Cc1cc2c(cc1C(=C)c3ccc(cc3)C(=O)O)C(C)(C)CC(O)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Bexarotene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28O3/c1-14-11-20-19(23(3,4)13-21(25)24(20,5)6)12-18(14)15(2)16-7-9-17(10-8-16)22(26)27/h7-12,21,25H,2,13H2,1,3-6H3,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.2038