Learn More
6-Hidroxi Bentazón, TRC
Código de producto. 30132773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132773 5 mg 5 miligramos
17905035 10 mg 10 miligramos
17973435 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132773 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8065005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60374-42-7
Fórmula molecular C10 H12 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 256.28
Sinónimo 1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-one, 6-hydroxy-3-(1-methylethyl)-, 2,2-dioxide, 6-Hydroxybentazon, 6-Hydroxybentazone, 1H-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3H)-one, 6-hydroxy-3-(1-methylethyl)-, 2,2-dioxide, 6-Hydroxybentazon, 6-Hydroxybentazone
Nombre IUPAC 6-hidroxi-2,2-dioxó-3-propano-2-il-1H-2λ^{6},1,3-benzotiadezacina-4-una
SMILES CC(C)N1C(=O)c2cc(O)ccc2NS1(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy bentazone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O4S/c1-6(2)12-10(14)8-5-7(13)3-4-9(8)11-17(12,15)16/h3-6,11,13H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0518
Porcentaje de pureza >95%