Learn More
6-Hidroxi Bentazon-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy Bentazon-d7 |
| CAS | 1330180-76-1 |
| Fórmula molecular | C10H5D7N2O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Hydroxy-3-(1-methylethyl-d7)-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-Dioxide, 6-Hydroxybentazone-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O4S/c1-6(2)12-10(14)8-5-7(13)3-4-9(8)11-17(12,15)16/h3-6,11,13H,1-2H3/i1D3,2D3,6D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N1C(=O)c2cc(O)ccc2NS1(=O)=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)-6-hidroxi-2,2-dioxo-1H-2λ ^{6},1,3-benzotiadiazin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 263.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.0957 |