Learn More
6-Hidroxi Bentazon-d7, TRC
Código de producto. 30396619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30396619 5 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8065025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Bentazon-d7
CAS 1330180-76-1
Fórmula molecular C10H5D7N2O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo 6-Hydroxy-3-(1-methylethyl-d7)-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-Dioxide, 6-Hydroxybentazone-d7
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O4S/c1-6(2)12-10(14)8-5-7(13)3-4-9(8)11-17(12,15)16/h3-6,11,13H,1-2H3/i1D3,2D3,6D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N1C(=O)c2cc(O)ccc2NS1(=O)=O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)-6-hidroxi-2,2-dioxo-1H-2λ ^{6},1,3-benzotiadiazin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 263.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0957