Learn More
6-hidroxi-7-metoxicumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoscopoletin |
| CAS | 776-86-3 |
| Fórmula molecular | C10 H8 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-Methoxyesculetin, 6-Hydroxy-7-methoxycoumarin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-5-8-6(4-7(9)11)2-3-10(12)14-8/h2-5,11H,1H3 |
| SMILES | COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxi-7-metoxi-cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0423 |