Learn More
6-hidroxi-7-metoxi-4-fenilcumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dalbergin |
| CAS | 482-83-7 |
| Fórmula molecular | C16 H12 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Hydroxy-7-methoxy-4-phenylcoumarin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-15-9-14-12(7-13(15)17)11(8-16(18)20-14)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3 |
| SMILES | COc1cc2OC(=O)C=C(c3ccccc3)c2cc1O |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxi-7-metoxi-4-fenil-cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 268.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0736 |