Learn More
6-hidroxi-6-(hidroximetil)-androsta-1,4-dieno-3,17-diona (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-6-(hydroxymethyl)-androsta-1,4-diene-3,17-dione(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 184972-11-0 |
| Fórmula molecular | C20H26O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | FCE 27473 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O4/c1-18-7-5-12(22)9-16(18)20(24,11-21)10-13-14-3-4-17(23)19(14,2)8-6-15(13)18/h5,7,9,13-15,21,24H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18+,19-,20?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(O)(CO)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-6-hidroxi-6-(hidroximetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1831 |