Learn More
Ácido 6-hidroxi-5-nitronicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid |
| CAS | 6635-31-0 |
| Fórmula molecular | C6H4N2O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2O5/c9-5-4(8(12)13)1-3(2-7-5)6(10)11/h1-2H,(H,7,9)(H,10,11) |
| SMILES | O=C(O)C1=CNC(=O)C(=C1)N(=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-nitro-6-oxo-1,6-dihidropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.01 |