Learn More
Ácido 6-hidroxi-5-yodo-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano-2-carboxílico gamma-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-5-iodo-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid gamma-Lactone |
| CAS | 89678-08-0 |
| Fórmula molecular | C7H7IO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Tetrahydro-6-iodo-3,5-methanofuro[3,2-b]furan-2(3H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7IO3/c8-4-3-1-2-5(10-3)6(4)11-7(2)9/h2-6H,1H2 |
| SMILES | IC1C2CC3C(O2)C1OC3=O |
| Peso molecular (g/mol) | 266.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.944 |