Learn More
6-Hidroxi-3-nitro-2-picolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10572042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572042 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10572042 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360860010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 28489-45-4
Número MDL MFCD00092010
Clave InChI AJDDHNXZBGZBJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 6-hydroxy-3-nitro-2-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-6-picoline, 6-hydroxy-2-methyl-3-nitropyridine, 6-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-methyl-5-nitro, 6-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 6-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, pubchem10387
PubChem CID 543053
Nombre IUPAC 6-metil-5-nitro-1H-piridina-2-ona
SMILES CC1=C(C=CC(=O)N1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230°C to 232°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H6N2O3
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 154
Formula Weight (peso de la fórmula) 154
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.