Learn More
6-Hidroxi-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una, TRC
Código de producto. 30407758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407758 1 g
30405588 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9414231G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54197-66-9
Fórmula molecular C9 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 163.17
Sinónimo 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-6-hydroxy-Carbostyril, 3,4-dihydro-6-hydroxy- (7CI), Hydrocarbostyril, 6-hydroxy- (6CI), 2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-ol, 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 3,4-Dihydro-6-hydroxycarbostyril, 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril
Nombre IUPAC 6-hidroxi-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0633