Learn More
6-hidroxi-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona, Mikromol™
Descripción
6-hidroxi-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one |
| CAS | 54197-66-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-6-hydroxy-Carbostyril, 3,4-dihydro-6-hydroxy- (7CI), Hydrocarbostyril, 6-hydroxy- (6CI), 2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-ol, 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 3,4-Dihydro-6-hydroxycarbostyril, 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Cilostazol Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12) |
| SMILES | Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxi-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona |
| Mostrar más |