Learn More
6-hidroxi-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30051142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051142 25 mg 25 miligramos
30052572 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051142 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0796.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-hidroxi-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one
CAS 54197-66-9
Nombres de analitos o componentes 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-6-hydroxy-Carbostyril, 3,4-dihydro-6-hydroxy- (7CI), Hydrocarbostyril, 6-hydroxy- (6CI), 2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-ol, 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 3,4-Dihydro-6-hydroxycarbostyril, 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 6-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Cilostazol Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
SMILES Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
Nombre IUPAC 6-hidroxi-3,4-dihidro-1H-quinolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 163.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0633 g/mol