Learn More
6-Hidroxi-2H-chromeno-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11393666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393666 250 mg 250 miligramos
11383666 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14742.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134822-76-7
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.171
Número MDL MFCD01076587
Clave InChI JSPGOHYLKVWWKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxychromene-3-carboxaldehyde, acmc-20alym, 6-hydroxy-2h-3-chromenecarbaldehyde, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-hydroxy
PubChem CID 4770815
Nombre IUPAC 6-hidroxi-2H-cromen-3-carbaldehído
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 164°C to 166°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 6646155
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%