Learn More
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430447 5 g 5 g
11420447 1 g 1 g
11440447 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21791.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16712-64-4 | C11H8O3 | 188.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16712-64-4
Fórmula molecular C11H8O3
Peso molecular (g/mol) 188.182
Número MDL MFCD00060070
Clave InChI KAUQJMHLAFIZDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-carboxy-2-naphthol, 2-hydroxynaphthalene-6-carboxylic acid, 6-hydroxy-beta-naphthoic acid, unii-72xa858i6p, 6-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-naphthoic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-6-naphthoic acid
PubChem CID 85557
Nombre IUPAC ácido 6-hidroxinaftaleno-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Punto de fusión 248°C to 250°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2692084
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-2-naphthoic acid