Learn More
Sal sódica del ácido 6-hidroxi-2-naftalenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 135-76-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H7 O4 S . Na |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, monosodium salt (8CI,9CI), 2-Hydroxy-6-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-Naphthol-6-sodium sulfonate, 2-Naphthol-6-sulfonic acid sodium salt, 6-Sulfo-2-naphthol sodium salt, Schaeffer salt, Schaeffer's salt, Sodium 2-naphthol-6-sulfonate, Sodium 6-hydroxy-2-naphthalenesulfonate, Sodium β-naphthol-6-sulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O4S.Na/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;6-hidroxinaftaleno-2-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 246.22 |
| Mostrar más |