Learn More
Ácido 6-hidroxi-2-naftaleneacético, TRC
Código de producto. 30012547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012547 250 mg 250 miligramos
30010353 50 mg 50 miligramos
30010965 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948520250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10441-46-0
Fórmula molecular C12 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 202.21
Nombre IUPAC Ácido 2-(6-hidroxinaftaleno-2-il)acético
SMILES OC(=O)Cc1ccc2cc(O)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2-naphthaleneacetic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O3/c13-11-4-3-9-5-8(6-12(14)15)1-2-10(9)7-11/h1-5,7,13H,6H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.063