Learn More
6-Hidroxi-2-metiltio-4(3H)-pirimidinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11412120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412120 25 g 25 g
11402120 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412120 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28708.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1979-98-2
Fórmula molecular C5H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 158.18
Número MDL MFCD00006087
Clave InChI AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
PubChem CID 74795
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metilsulfanil-1H-pirimidin-6-ona
SMILES CSC1=NC(O)=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinone
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.18
Porcentaje de pureza 97%