Learn More
6-Hidroxi-2-metilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-2-methylquinoline |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.19 |
| Porcentaje de pureza | 98% |