Learn More
6-Hidroxi-2-metilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413118 25 g 25 g
11493108 1 g 1 g
11403118 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18846.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 613-21-8 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-21-8
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD00047600
Clave InChI USSQQASIZNTRAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxy-2-methylquinoline, 6-hydroxyquinaldine, 2-methyl-6-quinolinol, 6-quinolinol, 2-methyl, 2-methyl-6-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-6-ol, acmc-1bit8, 2-methyl-6-quinolinol #, 6-hydroxy-2-methyl quionoline, 6-hydroxy-2-methylquinoline 1g
PubChem CID 594395
Nombre IUPAC 2-Metilquinolina-6-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2-methylquinoline
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%