Learn More
Ácido 6-hidroxi-2-metil-3-benzofurancarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-2-methyl-3-benzofurancarboxylic Acid |
| CAS | 854515-52-9 |
| Fórmula molecular | C10H8O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Hydroxy-2-methyl-3-benzofurancarboxylic acid, 6-Hydroxy-2-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-2-methylbenzofuran-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O4/c1-5-9(10(12)13)7-3-2-6(11)4-8(7)14-5/h2-4,11H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | O=C(O)C=1C=2C=CC(O)=CC2OC1C |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-hidroxi-2-metilbenzofurano-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 192.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0423 |