Learn More
6-hidroxi-2-metoxi-7-desazapurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-2-methoxy-7-deazapurine |
| CAS | 90057-07-1 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3O2/c1-12-7-9-5-4(2-3-8-5)6(11)10-7/h2-3H,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| SMILES | COc1nc2nccc2c(O)[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 165.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0538 |