Learn More
6-Hidroxi-2-mercaptobenzimidazol, TRC
Código de producto. 30396196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30396196 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9457201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2-mercaptobenzimidazole
CAS 92806-98-9
Fórmula molecular C7 H6 N2 O S
Cantidad 1 g
Sinónimo 2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-hydroxy-, 2-sulfanyl-1H-benzimidazol-5-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2OS/c10-4-1-2-5-6(3-4)9-7(11)8-5/h1-3,10H,(H2,8,9,11)
SMILES Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
Nombre IUPAC 2-sulfanil-1H-benzimidazol-5-ol
Peso molecular (g/mol) 166.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0201
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.