Learn More
6-hidroxi-2,6-dimetilhept-2-en-4-ona (semiforona), Mikromol™
Código de producto. 17993346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17993346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17993346 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3842.010100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-hidroxi-2,6-dimetilhept-2-en-4-ona (semiforona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semiphorone
CAS 5857-71-6
Nombres de analitos o componentes Semiphorone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Hydroxy-2,6-dimethyl-2-hepten-4-one, 6-Hydroxy-2,6-dimethylhept-2-en-4-one, Semiphorone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O2/c1-7(2)5-8(10)6-9(3,4)11/h5,11H,6H2,1-4H3
SMILES CC(=CC(=O)CC(C)(C)O)C
Nombre IUPAC 6-hidroxi-2,6-dimetilhept-2-en-4-ona
Peso molecular (g/mol) 156.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.115 g/mol