Learn More
N-óxido de [6-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzotiofen-3-il][4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]fenil]metanona (N-óxido de raloxifeno), Mikromol™
Descripción
N-óxido de [6-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzotiofen-3-il][4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]fenil]metanona (N-óxido de raloxifeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl)[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide (Raloxifene N-Oxide) |
| CAS | 195454-31-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl)[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide (Raloxifene N-Oxide) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C28 H27 N O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Raloxifene Hydrochloride Imp. C (EP), Raloxifene Imp. C (EP), Raloxifene USP Related Compound C, Raloxifene USP RC C, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl][4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide, Raloxifene N-Oxide, Raloxifene Related Compound C, Raloxifene Hydrochloride Impurity C, Raloxifene Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H27NO5S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)35-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)34-17-16-29(33)14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCC[N+]5([O-])CCCCC5)cc4 |
| Nombre IUPAC | [6-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzotiofen-3-il]-[4-[2-(1-oxidopiperidin-1-io-1-il)etoxi]fenil]metanona |
| Mostrar más |