Learn More
6-Hidroxi-2,4-dimetilpirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484383 5 g 5 g
11494383 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10960.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6622-92-0 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6622-92-0
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD00006105
Clave InChI UQFHLJKWYIJISA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-6-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2,6-dimethylpyrimidine, 6-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2,4-dimethyl-6-oxypyrimidine, t6vm dnj c1 e1
PubChem CID 81098
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-1H-pirimidin-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
Punto de fusión 198°C to 200°C
Cantidad 5 g
Beilstein 114324
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%