Learn More
6-Hidroxi-2,4,5-triaminopirimidina, sulfato, TRC
Código de producto. 30406723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406723 2.5 g
30401491 25 g
30397137 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9712502.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35011-47-3
Fórmula molecular C4 H7 N5 O . H2 O . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 257.22
Sinónimo 4(3H)-Pyrimidinone, 2,5,6-triamino-, sulfate (1:1), 4(1H)-Pyrimidinone, 2,5,6-triamino-, sulfate (1:1) (9CI), NSC 167378, 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one monosulfate
Nombre IUPAC ácido sulfúrico; 2,5,6-triaminopirimidina-4-ol; hidratar
SMILES O.Nc1nc(N)c(N)c(O)n1.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine, Sulfate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S.H2O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4;/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.043