Learn More
6-Hidroxi 2,4,5-Triaminopirimidina Sulfato, TRC
Código de producto. 30403645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403645 250 mg
30399352 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH971210250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603-02-7
Fórmula molecular C4 H7 N5 O4 S
Peso molecular (g/mol) 221.19
Sinónimo 4-Pyrimidinol, 2,5,6-triamino-, hydrogen sulfate (7CI), 4-Pyrimidinol, 2,5,6-triamino-, hydrogen sulfate (ester) (8CI,9CI)
Nombre IUPAC (2,5,6-triaminopirimidina-4-il) sulfato de hidrógeno
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(OS(=O)(=O)O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy 2,4,5-Triaminopyrimidine sulfate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N5O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)13-14(10,11)12/h5H2,(H,10,11,12)(H4,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0219