Learn More
6-Hidroxi-2,3-dihidrobenzo[b]furan-3-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10747685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10747685 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10273372 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10233422 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10747685 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02738EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 6272-26-0
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00068174
Clave InChI GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxybenzofuran-3 2h-one, 6-hydroxy-2h-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 6-hydroxy-1-benzofuran-3 2h-one, 6-hydroxybenzofuran-3-one, 3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy, 6-hydroxy-3-coumaranone, 6-hydroxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 6-hydroxy-3 2h-benzofuranone, 6-hydroxy-2h-1-benzofuran-3-one
PubChem CID 235717
Nombre IUPAC 6-hidroxi-1-benzofuran-3-ona
SMILES OC1=CC=C2C(=O)COC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 97%