Learn More
6-Hidroxi-1H-indol-3-ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30402114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402114 5 mg 5 miligramos
30392598 2.5 mg -
30400668 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9554885MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24370-78-3
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.16
Nombre IUPAC 6-hidroxi-1H-indol-3-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)c1c[nH]c2cc(O)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO3/c11-5-1-2-6-7(9(12)13)4-10-8(6)3-5/h1-4,10-11H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0426