Learn More
6-Hidroxi-1-tetralona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10735125 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10735125 1 g Frasco de vidrio 1 g
10224624 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10735125 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3470-50-6 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3470-50-6
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00156670
Clave InChI FNSQPQKPPGALFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxy-1-tetralone, 6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-hydroxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-hydroxytetralone, 1-tetralon-6-ol, 6-hydroxytetralin-1-one, 2,5-dimethoxy naphthalene, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-hydroxy, 6-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
PubChem CID 4679494
Nombre IUPAC 6-hidroxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-1-tetralone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155.0°C to 158.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxy-1-tetralone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.