Learn More
6-Hidroxi-1-tetralona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465607 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15465607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32840.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-1-tetralone
CAS 3470-50-6
Punto de fusión 154°C to 157°C
Fórmula molecular C10H10O2
Número MDL MFCD00156670
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-hydroxy-1-tetralone, 6-hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-hydroxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-hydroxytetralone, 1-tetralon-6-ol, 6-hydroxytetralin-1-one, 2,5-dimethoxy naphthalene, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-hydroxy, 6-hydroxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one
Clave InChI FNSQPQKPPGALFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=O)C1
Nombre IUPAC 6-hidroxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 162.188
PubChem CID 4679494
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxy-1-tetralone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-1-tetralone