Learn More
6-Hidroxi-1,4-dioxepan-2-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-1,4-dioxepane-2-methanol |
| CAS | 73455-31-9 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(Hydroxymethyl)-6-hydroxy-1,4- dioxepane, 2-(Hydroxymethyl)-1,4-dioxepan-6-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O4/c7-1-6-4-9-2-5(8)3-10-6/h5-8H,1-4H2 |
| SMILES | OCC1COCC(O)CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-(hidroximetil)-1,4-dioxepan-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 148.157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.074 |