Learn More
6-hidroxi-1,4-benzodioxano, TRC
Código de producto. 30405603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405603 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30405603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH80847550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-1,4-benzodioxane
CAS 10288-72-9
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ol, 1,4-Benzodioxan-6-ol, 2,3-Dihydro-6-hydroxy-1,4-benzodioxin, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5,9H,3-4H2
SMILES Oc1ccc2OCCOc2c1
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-ol
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473