Learn More
Ácido 6-hidrazinonicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydrazinonicotinic acid |
| CAS | 133081-24-0 |
| Fórmula molecular | C6H7N3O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O2/c7-9-5-2-1-4(3-8-5)6(10)11/h1-3H,7H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | NNc1ccc(cn1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 6-hidrazinilpiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0538 |